Få mere at vide
Arsen(III)iodid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051783
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324957
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041962.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
Arsen(III)iodid er nyttig til fremstilling af organoarsenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-45-4
Molekylær formel AsI3
Molekylvægt (g/mol) 455.635
MDL nummer MFCD00014170
InChI nøgle IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC navn triiodoarsane
SMIL [As](I)(I)I
Tekniske data
Kogepunkt 424°C
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) iodide
Smeltepunkt 140°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1557
Merck Index 14,803
Opløselighedsinformation Hydrolyzes slowly in water.
Formel vægt 455.64
Procent renhed 99.999%
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.39 g/mL