Få mere at vide
Arsen(III)iodid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Arsen(III)iodid er nyttig til fremstilling af organoarsenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 424°C |
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic(III) iodide |
| Smeltepunkt | 140°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1557 |
| Merck Index | 14,803 |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyzes slowly in water. |
| Formel vægt | 455.64 |
| Vis mere |