Få mere at vide
Arsenic(III) iodide, 98%
Artikelnummer. 15472127
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472127 50 g 50g
15462127 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15472127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045067.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
Arsen(III)iodid bruges hovedsageligt til behandling af gigt, gigt, malaria, trypanosominfektioner, tuberkulose og diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-45-4
Molekylær formel AsI3
Molekylvægt (g/mol) 455.635
MDL nummer MFCD00014170
InChI nøgle IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC navn triiodoarsane
SMIL [As](I)(I)I
Tekniske data
Kogepunkt 424°C
Kemisk navn eller materiale Arsenic (III) iodide
Smeltepunkt 140°C
Fysisk form Pieces
Mængde 50 g
FN nummer UN1557
Merck Index 14,803
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,Carbon disulfide,water(6g/100 m).
Formel vægt 455.64
Procent renhed 98%
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.39 g/mL