Få mere at vide
Arsen(II)sulfid, tek. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049647
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017284.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12044-79-0 | AsH3S | 110.01 g/mol
Arsen(II)sulfid bruges som primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12044-79-0
Molekylær formel AsH3S
Molekylvægt (g/mol) 110.01
MDL nummer MFCD00049841
InChI nøgle BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
IUPAC navn arsanethiol
SMIL S[AsH2]
Tekniske data
Kogepunkt 565°C
Kemisk navn eller materiale Arsenic(II) sulfide
Smeltepunkt ∼307°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
Formel vægt 213.97
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Tæthed 3.5 g/mL