Få mere at vide
Arsen(II) sulfid, teknologi. 90%
Artikelnummer. 11333337
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333337 25 g 25g
11323337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017284.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12044-79-0 | AsH3S | 110,01 g/mol
Arsen(II)sulfid bruges som primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12044-79-0
Molekylær formel AsH3S
Molekylvægt (g/mol) 110.01
MDL nummer MFCD00049841
InChI nøgle BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
IUPAC navn arsanethiol
SMIL S[AsH2]
Tekniske data
Kogepunkt 565 °C
Kemisk navn eller materiale Arsenic(II) sulfide
Smeltepunkt ∼307 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 3.5 g/mL
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i syrer og alkalier.
Formel vægt 213.97
Procent renhed 90%
Grad Teknisk