Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 7697-37-2 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | HNO3 |
| Koncentration | 0.02 mg/L |
| MDL nummer | MFCD00011349 |
| InChI nøgle | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Flamme enkelt-element standardløsning |
| SMIL | O[N+]([O-])=O |
| Vis mere |