Få mere at vide
Arsenic AA Standard: As @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17997739
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17997739 100 ml
17988599 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17997739 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGAAASN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Arsenic AA Standard: As @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic
CAS 7440-38-2
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnavne Arsenic
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel As
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI formel InChI=1S/As
SMIL [As]
IUPAC navn arsen
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 74.92
Mængde 100 ml
Formel vægt 74,922 g/mol