Få mere at vide
Arsenazo III, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465299
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465299 5 g 5g
15475299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15465299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63031.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Arsenazo III (3,6-bis((E)-(2-Arsonophenyl)diazenyl)-4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, CAS # 1668-00-4) er en metallochrom-indikator, der bruges til at påvise calciumniveauer i plasma og serum.
Velegnet til bestemmelse af mikromolære mængder af calcium
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Arsenazo III er meget specifik for calcium og producerer absorbanstoppe i området 600-660 nm
• Det reagerer under let sure forhold, og er opløseligt i alkohol og halvopløseligt i vand
Anvendelse
•Arsenazo III kan påvise calcium i permeabiliserede celler; den er også i stand til at detektere uran og thorium
• Arsenazo III er blevet brugt in vitro til at måle intracellulære Ca2+ niveauer i levende neuroner sammen med patch clamp metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1668-00-4
Molekylær formel C22H18As2N4O14S2
Molekylvægt (g/mol) 776.363
MDL nummer MFCD00036695
InChI nøgle TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
Synonym arsenazo iii, arsenazo iii sodium salt, 2,2'-1, 8-dihydroxy-3,6-disulfo-2, 7-naphthalene-bis azo dibenzenearsonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalene disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo chromotropic acid, 2,2'-1,8-dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo bisbenzenearsonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazen-1-yl-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazenyl-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl hydrazin-1-ylidene-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
PubChem CID 9810878
IUPAC navn (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophenyl)hydrazinyliden]-4,5-dioxonaphthalen-2,7-disulfonsyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenazo III
Farve Brun til lilla
Mængde 5 g
FN nummer UN3465
Beilstein 5717957
Formel vægt 776.37
Fysisk form Pulver