Få mere at vide
Arsenazo Iii, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671020 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15671020 5 g 5g
15661020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15671020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 110905G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
for spectrophotometric det. of Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1668-00-4
Molekylær formel C22H18As2N4O14S2
Molekylvægt (g/mol) 776.363
MDL nummer MFCD00036695
InChI nøgle TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
PubChem CID 9810878
IUPAC navn (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophenyl)hydrazinylidene]-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenazo Iii
Lineær formel (HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
FN nummer 3465
Beilstein 5717957
Formel vægt 776.37g/mol
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g