Få mere at vide
ARS-1630, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475437
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475437 50 mg 50mg
16444086 25 mg -
16432628 5 mg -
16429306 100 mg -
16420429 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16475437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00417
MedChemExpress ARS-1630, a less active enantiomer of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.
ARS-1630, a less active enantiomer of ARS-1620, is a novel inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2015054572 A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ARS-1630
CAS 1698055-86-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H17ClF2N4O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.10 mM)
SMIL C=CC(N1CCN(C2=C3C=C(Cl)[C@@]([C@@]4=C(O)C=CC=C4F)=C(F)C3=NC=N2)CC1)=O.[R]
Molekylvægt (g/mol) 430.84
Formel vægt 430.84
Procent renhed 97.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease