Få mere at vide
ARS-1620, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485437
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485437 50 mg 50mg
16454086 25 mg -
16442628 5 mg -
16441516 200 mg -
16439306 100 mg -
16430429 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16485437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00418
MedChemExpress ARS-1620 is an atropisomeric selective KRASG12C inhibitor with desirable pharmacokinetics.
ARS-1620 is an atropisomeric selective KRASG12C inhibitor with desirable pharmacokinetics.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ARS-1620
CAS 1698055-85-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H17ClF2N4O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (290.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 11 mg/mL (25.53 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMIL C=CC(N1CCN(C2=C3C=C(Cl)[C@]([C@]4=C(O)C=CC=C4F)=C(F)C3=NC=N2)CC1)=O.[S]
Molekylvægt (g/mol) 430.84
Formel vægt 430.84
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease