Få mere at vide
Notrax Pil Trax™ Ikke-retningsbestemt Chevron-mønstret indgangsmåtte
Artikelnummer. 17711938
Skift visning
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 130 cm
600 x 130 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17711938 90 x 60 cm
17741938 150 x 90 cm
17771938 180 x 120 cm
17701948 300 x 130 cm
17731948 600 x 130 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17711938 Leverandør Notrax Leverandørnr. 118S0023CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.50 DKK
    263.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.32 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Indgangsmåtte - De nålestansede fibre er holdbare og knusningsbestandige til ekstrem snavsretention, hvilket gør den velegnet til områder med tung trafik. Tæt vinylbagside er fugtbestandig og skridsikker for at holde måtten på plads.
  • Pilens ikke-retningsbestemte chevronmønster Trax™ sikrer en meget aggressiv skrabehandling, hvilket gør den til en af vores mest populære tæppemåtter, der tilbyder enorm værdi
  • De nålestansede fibre er holdbare og knusningsbestandige for ekstrem snavsretention, hvilket gør den velegnet til områder med tung trafik
  • Tæt vinylbagside er fugtbestandig og skridsikker for at holde måtten på plads
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 60 cm
Farve Trækul
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Polyester
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm