Få mere at vide
Abeba™ Arrow 38202 Sko
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glat læder hvid
- Skridsikre PU/PU ydersål
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem foldbar, justerbar
- Hælplaster i mikrofiber
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Farve | Hvid |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 51 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 38202 |