Få mere at vide
Abeba™ Arrow 38202 Sko
Artikelnummer. 15631148
Skift visning
Størrelse:
48
49
50
51
Pakningsstørrelse:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15631148 48 -
15641148 49 1 par
15651148 50 1 par
15661148 51 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15631148 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 38202/48
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk mikrofiber med hællap. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glat læder hvid
  • Skridsikre PU/PU ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Hælplaster i mikrofiber
  • Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Farve Hvid
Liner materiale Mikrofiber
Materiale Læder
Størrelse 48
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 38202