Få mere at vide
Abeba™ Arrow 38200 Sko
Antistatisk mikrofiber med hællap. Sanitized™ behandlet.
Brand:  Abeba™ 38200/42
573.11 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15671138
  • 610.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glat læder hvid
  • Skridsikre PU/PU ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Hælplaster i mikrofiber
  • Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
Tekniske data
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Mikrofiber
42
Polyurethan
Hvid
Læder
Skridsikker
38200
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Arrow 38200 Sko > Størrelse: 42