Få mere at vide
Abeba™ Arrow 38200 Sko
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glat læder hvid
- Skridsikre PU/PU ydersål
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem foldbar, justerbar
- Hælplaster i mikrofiber
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
| Farve | Hvid |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 38 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 38200 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering