Få mere at vide
Abeba™ Arrow 38200 Sko
Artikelnummer. 15611138
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15611138 36 -
15621138 37 -
15631138 38 -
15641138 39 -
15651138 40 -
15661138 41 1 par
15671138 42 -
15681138 43 -
15691138 44 -
15601148 45 1 par
15611148 46 -
15621148 47 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15611138 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 38200/36
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk mikrofiber med hællap. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glat læder hvid
  • Skridsikre PU/PU ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Hælplaster i mikrofiber
  • Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Farve Hvid
Liner materiale Mikrofiber
Materiale Læder
Størrelse 36
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 38200