Få mere at vide
Abeba™ Arrow 35600 Sko
Artikelnummer. 15620188
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Artikelnummer. 15620188
Brand: Abeba™ 35600/40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk mikrofiber med hællap. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glat læder, perforeret
  • Hvid
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Hælplaster i mikrofiber
  • Læderfor
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 40
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 35600