Få mere at vide
Abeba™ Arrow 35600 Sko
Artikelnummer. 15610188
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
15610188 39
15680178 36
15690178 37
15600188 38
15620188 40
15630188 41
15640188 42
15650188 43
15660188 44
15670188 45
15680188 46
15690188 47
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15610188 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 35600/39
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Antistatisk mikrofiber med hællap. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Glat læder, perforeret
  • Hvid
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Hælplaster i mikrofiber
  • Læderfor
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Farve Hvid
Materiale Læder
Størrelse 39
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 35600