Få mere at vide
Abeba™ Arrow 35600 Sko
Antistatisk mikrofiber med hællap. Sanitized™ behandlet.
Brand: Abeba™ 35600/38
574.93 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glat læder, perforeret
- Hvid
- Skridsikre PU-ydersål
- Desinficeret behandlet
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem foldbar, justerbar
- Hælplaster i mikrofiber
- Læderfor
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Læder | |
Skridsikker | |
35600 |
Hvid | |
38 | |
Polyurethan |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Arrow 35600 Sko > Størrelse: 38
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion