Få mere at vide
Array installationssæt til 3730 Genetic Analyzer
Shop alle Applied Biosystems produkter
Kapillær længde:
36 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kit valg
- 48 x 50 cm hætte
- 48 x 36 cm hætte
Ordreinfo
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Kapillær længde | 50 cm |
| Oversigt | Array installationssæt, 48 x 50 cm kapillærlængde, til 3730 genetisk analysator |
| Til brug med (udstyr) | 3730 genetiske analyser |
| Produkttype | Array installationssæt |