Beskrivelse
- Array Card RNaseP Verification Kit bruges til at verificere dit PCR-instrument i realtid med Array Card Block.
- Bekræft dit instruments ydeevne ved at køre RNaseP-analysen. Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
- Array Card RNaseP-verifikationspladen er forudinstalleret med de nødvendige reagenser til at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen, et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen af RNase P-enzymet. Hver brønd indeholder forudindlæst reaktionsblanding (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primere og FAM™ farvestof-mærket probe) og skabelon.
- Verifikationspladen skal demonstrere evnen til at skelne mellem 5.000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd.
- For at sikre nøjagtige resultater anbefales det, at dit instruments ydeevne verificeres hver sjette måned.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret farvestof | Proprietær blanding |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttype | Array Card RNAseP Verification Kit |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Mængde | 1 array |
| Kalibreringstype | Instrumentverifikationsplade |
| PCR metode | qPCR |