missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arprinocid, TRC

Artikelnummer. 17994535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994535 50 mg
17931295 100 mg
17963105 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA73550050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55779-18-5
Molekylær formel C12 H9 Cl F N5
Molekylvægt (g/mol) 277.68
Synonym 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
IUPAC navn 9-[(2-chlor-6-fluorophenyl)methyl]purin-6-amin
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arprinocid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
Formel vægt 277.0531
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.