missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arprinocid, TRC

Artikelnummer. 17931295
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17931295 100 mg
17963105 250 mg
17994535 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17931295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA735500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55779-18-5
Molekylær formel C12 H9 Cl F N5
Molekylvægt (g/mol) 277.68
Synonym 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
IUPAC navn 9-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]purin-6-amine
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arprinocid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
Formel vægt 277.0531
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.