Få mere at vide
Novus Biologicals™ ARPC1A Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18238834 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18238834 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18238834 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL107725
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The ARPC1A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2853 and based on accession number NM_649. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens actin related protein 2/3 complex, subunit 1A, 41kDa (ARPC1A), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only