Få mere at vide
Novus Biologicals™ ARP10 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18521082 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18521082 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18521082 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00164668T02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ARP10
Synonym APOBEC-related protein 10, apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3 H, ARP-10, ARP10Apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic polypeptide-like 3 H, DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3 H, EC 3.5.4.-
Gen symbol APOBEC3H