Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ARP 101
Beskrivelse
Selective inhibitor of MMP-2 that displays ∽ 600-fold selectivity over MMP-1 (IC50 values are 0.81 and 486 nM respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ARP 101 |
| CAS | 849773-63-3 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C20H26N2O5S |
| Formel vægt | 406.5 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.497 |