Få mere at vide
Aromatic VOC Mixture 882 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320087
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320087 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320087 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000882ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7, 100-41-4
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol