Få mere at vide
Aroclor 1260, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12988897 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12988897 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12988897 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PCB1260
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Includes
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Aroclor 126011096-82-5200 μg/ml
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1260
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 11096-82-5, 110-54-3
CAS min % 0.02, 99.98
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
CAS Max % 0.02, 99.98
Metoder For US EPA Methods 505, 508, 608, 625, 8082, 8270C
Molekylær formel C12H4Cl6
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,3-trichlor-4-(2,3,4-trichlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexan
Molekylvægt (g/mol) 360.864
PubChem CID 38018
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 200μg/mL in Hexane
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aroclor 1260
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug