Få mere at vide
Aroclor 1260 50 μg/g in Transformer Oil, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 ml |
| Koncentration | 50 mg/kg |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Transformer Oil |