missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aroclor 1242, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16390168 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16390168 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16390168 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S325

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Indeholder

Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale

Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering

AnalytCAS-nr.Koncentration
Aroclor 124253469-21-91000 μg/ml

Certificeringer

Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA-klage

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aroclor 1242
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 53469-21-9, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C12H6Cl4
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2-dichlor-3-(2,4-dichlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 291.98
PubChem CID 63103
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aroclor 1242
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, arochlor

Produkt kun beregnet til laboratoriebrug

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.