Få mere at vide
Aroclor 1232 1000 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319190
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30319190 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30319190 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYA20123200CY
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane