Få mere at vide
Aroclor 1016, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12968887 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12968887 1 mL 2 ml ravfarvet forskåren glasampul 1ml
1 options
Artikelnummer. 12968887 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PCB1016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Aroclor 101612674-11-2200 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1016
CAS 12674-11-2, 110-54-3
CAS Max % 99.98, 0.02
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Molekylær formel C12H7Cl3
Mængde 1 mL
Synonym aroclor 1016, 3,3',5-trichlorobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',5-trichloro, pcb 36, 3,3',5-trichloro-1,1'-biphenyl, 3,3/',5-trichlorobiphenyl, arochlor 1016, chlorodiphenyl cl, ccris 8481, dsstox_cid_3883
InChI nøgle RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-(3-chlorphenyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 200μg/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aroclor 1016
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug