missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ARN2966, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447456
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16447456 100 mg
16443517 50 mg
16439977 5 mg
16417498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16447456 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18292
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ARN2966 is a potent post-transcriptional modulator of APP expression; reduces expression of APP with resultant lower production of A(beta).

ARN2966 is a potent post-transcriptional modulator of APP expression

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ARN2966
CAS 102212-26-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H12N2O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (549.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=CC=C1NCC2=NC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 200.24
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.