missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ARN272, MedChemExpress

Artikelnummer. 16455266
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16455266 100 mg
16444358 10 mg
16443046 25 mg
16410687 50 mg
16407077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16455266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY110101

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ARN272 is an anandamide transport inhibitor.

ARN272 is an anandamide transport inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ARN272
CAS 488793-85-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H20N4O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (289.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C=C1)=CC=C1C2=NN=C(C3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C(NC5=CC=CC=C5)=O)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 432.47
Formel vægt 432.47
Procent renhed 98.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.