Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ARN 3236
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200007272
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18746185
Brand: Tocris Bioscience™ 7511/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent inhibitor of salt-inducible kinases
ARN 3236 is a potent of salt-inducible kinase 2 (SIK2) inhibitor (IC50 values are <1 nM, 6.63 nM and 21.63 nM for SIK2, SIK3 and SIK1 respectively). ARN 3236 inhibits centrosome separation by uncoupling the centrosome from the nucleus. It also induces cell-cycle arrest and apoptosis by attenuating the AKT/survivin pathway. ARN 3236 inhibits growth and enhances Taxol (Cat. No. 1097) sensitivity in ovarian cancer cell lines in vitro and in vivo. In human myeloid cells, ARN 3236 blocks TNF and induces IL-10 upon LPS stimulation; it also reduces the production of IL-1β upon activation of TLR4 and TLR2 signaling. In depression models, ARN 3236 exhibits antidepressant-like effects via the hippocampal CRTC1-CREB-BDNF pathway. ARN 3236 penetrates the blood-brain barrier, and it is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4-(3-thienyl)-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
CAS 1613710-01-2
Mængde 10 mg
Mål SNF1LK2/SIK2
Molekylær formel C19H16N2O2S
Renhed 0.98
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato