Beskrivelse
- Armadillo 96-brønds PCR-strimmelplade kombinerer stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde
- Plader giver overlegen termisk cykling ydeevne under alle forhold uden vridning
- Termostabilt polykarbonat semi-skørt rammedesign for vridningsmodstand under termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet under robothåndtering
- Kan brydes i 8-rørs strimler for at rumme varierende antal prøver og minimere spild
- Optisk klar nederdel hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
- ANSI:SBS fodaftryk sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
- Tyndvæggede brønde med U-bund for optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
- Sorte alfanumeriske bogstaver for nem brøndidentifikation
- Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
- Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-systemer
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Udbrudt | Ja |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 25 plader |
| Produktlinje | Bæltedyr |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Real-Time PCR-systemer eller Thermal Cycler |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |