Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 96-brønd, gul, halvskørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
Beskrivelse
Ved at kombinere stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde, giver Armadillo-pladen overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning. Disse plader er designet til højkapacitets-, robot-PCR- og qPCR-applikationer og har en hævet kant for at forbedre tætningens integritet. De fås med både klare og hvide brønde og med 128-industriens standardstregkoder.
Højdepunkter
•Optisk klart skørt —Hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
•ANSI:SBS fodaftryk —Med stivhed af polycarbonat nederdel, den ANSI footprint sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
•Termostabil polycarbonat semi-skørt rammedesign —Warp-resistent termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet i robothåndtering
•Tyndvæggede brønde med U-bund —Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
•Indrykket alfanumerisk gitterreferencebogstav —Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
•Lavprofildesign Tillader —maksimal varmeoverførsel og minimal fordampning ved anvendelse af prøver med lavt volumen (200μ L arbejdsvolumen). Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-systemer
•Tilgængelig i både klare (BC2496[X]) og hvide (BC3496[X]) farvede brønde —Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
•Brugerdefineret stregkodning tilgængelig —Alle plader kan leveres stregkodet efter kundespecifikationer til fuldautomatiske applikationer
Applikationer
•PCR
•qPCR/Real-
Time
PCR -stregkodning Stregkoderne er industristandardkoden 128. Selve etiketten kan modstå temperaturer fra -196 °C op til 120 °C for at sikre, at stregkoderne bliver på pladen gennem hele dit arbejdsforløb. Den har også en speciel belægning til stort set at fjerne enhver‘ gnidning af koden under håndtering. De dobbelte stregkoder er placeret på den modsatte numeriske og modsatte alfa-side af pladen.
Relaterede produkter
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, klar, semi-skørt, lav profil, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, semi-skørt, lav profil, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, lav profil, lav brønde
Armadillo-PCR-brønde, orange PCR-brønde, orange PCR-brønde, klar brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, halvskørt, lav profil, gennemsigtige brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, lav profil, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, klar, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo 9-brønd, hvid, hvid PCR-brønd, blå brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, orange, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, rød, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo 9-brønde, gule brønde, hvide brønde Armadillo PCR-brønde, gul
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, klar, halvskørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, blå, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, grøn, semi-skørt, lav profil, stregkode-brønd, klar
Armadillo, orange, klar Armadillo, orange semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, rød, halvskørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, klar, semi-skørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, brønd, 96-brønd, godt,
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, halvskørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, orange, semi-skørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, lav profil, PCR-brønd med lav profil, hvid
Armadillo, gule Armadillo, gule, halvskørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
Højdepunkter
•Optisk klart skørt —Hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
•ANSI:SBS fodaftryk —Med stivhed af polycarbonat nederdel, den ANSI footprint sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
•Termostabil polycarbonat semi-skørt rammedesign —Warp-resistent termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet i robothåndtering
•Tyndvæggede brønde med U-bund —Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
•Indrykket alfanumerisk gitterreferencebogstav —Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
•Lavprofildesign Tillader —maksimal varmeoverførsel og minimal fordampning ved anvendelse af prøver med lavt volumen (200μ L arbejdsvolumen). Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-systemer
•Tilgængelig i både klare (BC2496[X]) og hvide (BC3496[X]) farvede brønde —Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
•Brugerdefineret stregkodning tilgængelig —Alle plader kan leveres stregkodet efter kundespecifikationer til fuldautomatiske applikationer
Applikationer
•PCR
•qPCR/Real-
Time
PCR -stregkodning Stregkoderne er industristandardkoden 128. Selve etiketten kan modstå temperaturer fra -196 °C op til 120 °C for at sikre, at stregkoderne bliver på pladen gennem hele dit arbejdsforløb. Den har også en speciel belægning til stort set at fjerne enhver‘ gnidning af koden under håndtering. De dobbelte stregkoder er placeret på den modsatte numeriske og modsatte alfa-side af pladen.
Relaterede produkter
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, klar, semi-skørt, lav profil, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, semi-skørt, lav profil, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, lav profil, lav brønde
Armadillo-PCR-brønde, orange PCR-brønde, orange PCR-brønde, klar brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, halvskørt, lav profil, gennemsigtige brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, lav profil, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, klar, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo 9-brønd, hvid, hvid PCR-brønd, blå brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, orange, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, rød, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo 9-brønde, gule brønde, hvide brønde Armadillo PCR-brønde, gul
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, klar, halvskørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, blå, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, grøn, semi-skørt, lav profil, stregkode-brønd, klar
Armadillo, orange, klar Armadillo, orange semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, rød, halvskørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, klar, semi-skørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, brønd, 96-brønd, godt,
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, halvskørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, orange, semi-skørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, lav profil, PCR-brønd med lav profil, hvid
Armadillo, gule Armadillo, gule, halvskørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 25 plade |
| Produktlinje | Bæltedyr |
| Farve | Gul, Klar |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.2 mL |
| Vis mere |