missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, halvskørt, lav profil, hvide brønde

Artikelnummer. 15351682
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15351682

Brand: Thermo Scientific™ AB3496R

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Thermo Scientific Armadillo PCR, Red Semi-Skirted, Low Profile, White Well plader er det ultimative inden for højtydende PCR-plast. Ved at kombinere stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde giver Armadillo-pladen overlegen termisk cykling-ydeevne under alle forhold uden vridning

Højdepunkter

Optisk klart skørt —Hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
ANSI:SBS fodaftryk —Med stivhed af polycarbonat nederdel, den ANSI footprint sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
Termostabil polycarbonat semi-skørt rammedesign —Warp-resistent termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet i robothåndtering
Tyndvæggede brønde med U-bund —Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
Indrykket alfanumerisk gitterreferencebogstav Integreret —ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
Lavprofildesign Tillader —maksimal varmeoverførsel og minimal fordampning ved anvendelse af prøver med lavt volumen (200μ L arbejdsvolumen). Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 realtids-PCR-systemer
Fåges i både klare og hvide brønde—Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
-følsomhed for alle PCR-følsomme niveauer/PCR-følsomme niveauer. reaktioner
Stregkodning tilgængelig—Alle plader kan forsynes med standardstregkoder eller stregkodes efter kundespecifikationer til fuldautomatiske applikationer

Applikationer
•PCR CRReal/ PCR

Relaterede produkter
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, klar, semi-skørt, lav profil, gennemsigtige brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, semi-skørtede brønde, Armadillo, gennemsigtige brønde, Plade, 96-brønd, grøn, semi-skørt, lav profil, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, orange, semi-skørt, lav profil, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, rød, semi-skørt, brønd med lav profil,brønd,PCR-plade, 96-brønds, gul, halvskørt, lav profil, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, hvid, grøn, halvskørt brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, orange, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, lav profil, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, klar, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodet,-9 blå, halvskørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, klar brønd, semi-skørt, lavprofil stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodede brønde, stregkodet 96-brønd, klar, halvskørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, blå, semi-skørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønd, grøn, 96-brønd, brønd stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, orange, semi-skørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, lav profil, hvide brønde, stregkodetArmadillo PCR, stregkodet 96-brønd, gul, halvskørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Produktlinje Bæltedyr
Farve Rød, Hvid
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Lav profil
Vis mere Vis mindre

Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.