Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 96-brønds, røde, halvskørte, klare brønde
Beskrivelse
Højdepunkter
• Optisk klart skørt—Hjælper til visualisering af væsker og forbedrer stablingskapaciteter i automatiserede håndteringssystemer
• Forhøjet fælgdesign— forbedret tætningsbrønds integritetsområde i forbedret brøndoverflade tætning
• ANSI:SBS-fodaftryk—Med stivhed af polycarbonat-skørt sikrer ANSI -fodaftrykket fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
• Termostabilt polykarbonat med polycarbonat-ramme design—Vridningsbestandig termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet ved robothåndtering
• Tyndvæggede brønde med U-bund—Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
• Indrykket alfanumerisk bogstaver—Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
• Fåges i både klare og hvide brønde—Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
•x—tilgængelige pladematerialer være forsynet med standardstregkodning eller stregkodet efter kundespecifikationer til fuldautomatiske applikationer
Applikationer
• PCR
Relaterede produkter
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, semi-skørt, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, klare brønde
Armadillo 9 PCR-brønde, orange, gennemsigtige brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, klare brønde
Armadillo hvid PCR-brønd, 9-brønd, klar brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, halvskørte, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, hvide brønde
Armadillo PCR-brønd, orange, 96-brønds brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, hvide brøndeArmadillo-PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, hvide brønde
Armadillo-brønd, klar, PCR-brønd, klar brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, halvskørt, klare brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, halvskørt, klare brønde, stregkodet 96-brønds, orange, halvskørte, klare brønde, stregkodedeArmadillo PCR-
plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, klare brønde, stregkodedeArmadillo
PCR-plade, 96-brønds, gul, halvskørt stregkodetArmadillo PCR-plade,
96-brønds, klar, semi-skørt, hvide brønde, stregkodetArmadillo PCR-
plade, 96-brønds, blå, semi-skørt, hvide brønde, stregkodet
034, PCR-brønd, stregkodet,-96 semi-skørt, hvide
brønde, stregkodetArmadillo PCR-plade, 96-brønd, orange, semi-skørt,
hvide brønde, stregkodetArmadillo PCR-plade, 96-brønd,
rød, semi-skørt, stregkodebrønd, hvid Armadillo PCR-plade
, hvid Plade, 96-brønd, gul, halvskørt, hvide brønde, stregkodet
• Optisk klart skørt—Hjælper til visualisering af væsker og forbedrer stablingskapaciteter i automatiserede håndteringssystemer
• Forhøjet fælgdesign— forbedret tætningsbrønds integritetsområde i forbedret brøndoverflade tætning
• ANSI:SBS-fodaftryk—Med stivhed af polycarbonat-skørt sikrer ANSI -fodaftrykket fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
• Termostabilt polykarbonat med polycarbonat-ramme design—Vridningsbestandig termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet ved robothåndtering
• Tyndvæggede brønde med U-bund—Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
• Indrykket alfanumerisk bogstaver—Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
• Fåges i både klare og hvide brønde—Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
•x—tilgængelige pladematerialer være forsynet med standardstregkodning eller stregkodet efter kundespecifikationer til fuldautomatiske applikationer
Applikationer
• PCR
Relaterede produkter
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, semi-skørt, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, klare brønde
Armadillo 9 PCR-brønde, orange, gennemsigtige brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, klare brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, klare brønde
Armadillo hvid PCR-brønd, 9-brønd, klar brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, halvskørte, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, hvide brønde
Armadillo PCR-brønd, orange, 96-brønds brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, hvide brønde
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, hvide brøndeArmadillo-PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, hvide brønde
Armadillo-brønd, klar, PCR-brønd, klar brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, halvskørt, klare brønde, stregkodet
Armadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, halvskørt, klare brønde, stregkodet 96-brønds, orange, halvskørte, klare brønde, stregkodedeArmadillo PCR-
plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, klare brønde, stregkodedeArmadillo
PCR-plade, 96-brønds, gul, halvskørt stregkodetArmadillo PCR-plade,
96-brønds, klar, semi-skørt, hvide brønde, stregkodetArmadillo PCR-
plade, 96-brønds, blå, semi-skørt, hvide brønde, stregkodet
034, PCR-brønd, stregkodet,-96 semi-skørt, hvide
brønde, stregkodetArmadillo PCR-plade, 96-brønd, orange, semi-skørt,
hvide brønde, stregkodetArmadillo PCR-plade, 96-brønd,
rød, semi-skørt, stregkodebrønd, hvid Armadillo PCR-plade
, hvid Plade, 96-brønd, gul, halvskørt, hvide brønde, stregkodet
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 25 plade |
| Produktlinje | Bæltedyr |
| Farve | Rød, Klar |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |