Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 96-brønd, klar, halvskørt, lav profil, klare brønde
Artikelnummer. 15351672 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15351672 25 plader Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 15351672 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB2496
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Thermo Scientific Armadillo PCR, Clear Semi-Skirted, Low Profile, Clear Well plader er det ultimative inden for højtydende PCR-plast. Ved at kombinere stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde giver Armadillo-pladen overlegen termisk cykling-ydeevne under alle forhold uden vridning
Funktioner
•Optisk klart skørt —Hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
•ANSI:SBS fodaftryk —Med stivhed af polycarbonat nederdel, den ANSI footprint sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
•Termostabil polycarbonat semi-skørt rammedesign —Warp-resistent termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet i robothåndtering
•Tyndvæggede brønde med U-bund —Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
•Indrykket alfanumerisk gitterreferencebogstav Integreret —ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
•Lavprofildesign Tillader —maksimal varmeoverførsel og minimal fordampning ved anvendelse af prøver med lavt volumen (200μ L arbejdsvolumen). Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-systemer
•Tilgængelig i både klare og hvide brønde Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
•Stregkodning tilgængelig Alle plader kan forsynes med standardstregkodning eller stregkodes efter kundespecifikationer til fuldautomatiske applikationer Applikationer PCR- relaterede produkterArmadillo PCR-plade, 96-brønds, blå, halvskørte, lav profil, klare brøndeArmadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, lavprofil,PCR-brønd plade, orange, 6-brønds brønd, orange semi-skørt, lav profil, klar brøndeArmadillo PCR-plade, 96-brønd, rød, semi-skørt, lav profil, gennemsigtig brøndArmadillo PCR-plade, 96-brønd, gul, semi-skørt, lav profil, klar brøndeArmadillo PCR-plade, 96-brønd, klar, semi-skørt brønd, lav profil,PCR-brønd, lav profil, PCR semi-skørt, lav profil, hvide brøndeArmadillo PCR-plade, 96-brønds, grøn, semi-skørt, lav profil, hvide brøndeArmadillo PCR-plade, 96-brønd, orange, semi-skørt, lav profil, hvide brøndeArmadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt brønd, lav profil,PCR-brønd, 6R, semi-skørt, lav profil, hvide brøndeArmadillo PCR-plade, 96-brønd, klar, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodetArmadillo PCR-plade, 96-brønd, blå, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodet bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, armadillo PCR-plade, 96-brønd, gennemsigtig, grøn, PCR-brønd med lav profil,Plade, 96-brønds, orange, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodetArmadillo PCR-plade, 96-brønds, rød, semi-skørt, lav profil, klare brønde, stregkodetArmadillo PCR-plade, 96-brønds, gul, semi-skørt, lav profil, klar brønde, stregkodet armadillo, klar brønd, PCR-brønd Armadillo-brønd, 96-brønds. profil, hvide brønde, stregkodetbæltedyr PCR-plade, 96-brønd, blå, halvskørt, lav profil, hvide brønde, stregkodetbæltedyr PCR-plade, 96-brønd, grøn, semi-skørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet bæltedyr PCR-plade, 96-brønd, lav profil, platineret armadillo, hvid, halvskørt, orange, semi-skørt96-brønd, rød, halvskørt, lav profil, hvide brønde, stregkodetArmadillo PCR-plade, 96-brønd, gul, semi-skørt, lav profil, hvide brønde, stregkodet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Produktlinje Bæltedyr
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Semi
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Lav profil