Få mere at vide
Thermo Scientific ABgene Armadillo PCR-plade, 96-brønds, klare, halvskørte, klare brønde
Artikelnummer. 15301702
Skift visning
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15301702 25 plader Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 15301702 Leverandør Thermo Scientific ABgene Leverandørnr. AB2596
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Thermo Scientific™ Armadillo™ 96-brønde, klare, halvskørtede PCR-plader er det ultimative inden for højtydende PCR-plast.
Thermo Scientific ™ Armadillo™ 96-brønde, klare, halvskørtede PCR-plader er det ultimative inden for højtydende PCR-plast. Ved at kombinere stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde, giver Armadillo-pladen overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
De stregkodede plader (delnummer BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) er designet til højkapacitets-, robot-PCR- og qPCR-applikationer og har en hævet kant for at forbedre tætningens integritet. De fås med både klare (BC-2596, BC-2496) og hvide (BC-3596, BC-3496) farvede brønde og med 128-industristandard stregkoder.
Højdepunkter
  • Optisk klart —skørt Hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
  • ANSI:SBS —fodaftryk Med stivhed af polycarbonat nederdel, den ANSI footprint sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
  • Termostabil polycarbonat semi-skørt rammedesign —Warp-resistent termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet i robothåndtering
  • Tyndvæggede brønde med U-—bund Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
  • Indrykket alfanumerisk gitterreferencebogstav —Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
  • Tilgængelig i både klare og hvide brønde —Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
  • Stregkodning —tilgængelig Alle plader kan forsynes med standardstregkodning eller stregkodes efter kundespecifikationer til fuldautomatiske applikationer
Stregkodning (delnumre BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596)
Stregkoderne er industristandardkoden 128. Selve etiketten kan modstå temperaturer fra -196 °C op til 120 °C for at sikre, at stregkoderne bliver på pladen gennem hele dit arbejdsforløb. Den har også en speciel belægning til stort set at fjerne enhver‘ gnidning af koden under håndtering. De dobbelte stregkoder er placeret på den modsatte numeriske og modsatte alfa-side af pladen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Produktlinje Bæltedyr
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Standard