Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo™ Lav-Profil PCR Strip plade, 96 brønd, klar
Artikelnummer. 17394473 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 plader
Artikelnummer. Mængde
17394473 25 plader
1 options
Artikelnummer. 17394473 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB2696
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Armadillo 96-brønds lavprofil PCR-strimmelplader er det ultimative inden for højtydende PCR-plast. De kombinerer stivheden af en polykarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde for at give overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
  • Armadillo 96-brønds lavprofil PCR-strimmelplade kombinerer stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde
  • Plader giver overlegen termisk cykling ydeevne under alle forhold uden vridning
  • Termostabilt polykarbonat semi-skørt rammedesign for vridningsmodstand under termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet under robothåndtering
  • Kan brydes i 8-rørs strimler for at rumme varierende antal prøver og minimere spild
  • Optisk klar nederdel hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
  • ANSI:SBS fodaftryk sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
  • Tyndvæggede brønde med U-bund for optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
  • Sorte alfanumeriske bogstaver for nem brøndidentifikation
  • Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
  • Lavprofildesign til maksimal varmeoverførsel og minimal fordampning med prøver med lavt volumen (200μ L arbejdsvolumen)
  • Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Udbrudt Ja
Array 8 x 12
Emballage 25 plader
Produktlinje Bæltedyr
Farve Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Real-Time PCR-systemer eller Thermal Cycler
Nederdel stil Semi
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Lav profil
Vel Farve Klar