Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 96-brønds, orange, hvide brønde
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR-plader kombinerer stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde for at give overlegen termisk cyklusydelse under alle forhold uden vridning.
Armadillo plader er tilgængelige i 96- og 384-brønds formater, flere farver, og de kan bestilles med en standard 128 stregkode eller brugerdefineret stregkodning. Alle formater fås med klare eller hvide brønde; vælg hvid for overlegne qPCR-resultater. Den specialdesignede vridningsbestandige ramme og flere formatmuligheder gør Armadillo PCR-plader til det ultimative valg til PCR med høj kapacitet og automatiseret håndtering.
- Polycarbonat-ramme til kæde-bestandig termisk cykling
- Forbedret mekanisk stabilitet til robothåndtering
- Tyndvæggede polypropylenbrønde for optimal varmeoverførsel
- Godt form optimeret til maksimal prøvegenvinding
- Flade alfanumeriske bogstaver og hævet kantbrønddesign for forbedret varmeforsegling
- Optisk-klart dæk giver nem synlighed af brønde
- Flere rammefarvemuligheder, alle tilgængelige i både klare (til PCR) og hvide farvede brønde (til qPCR)
- Maksimal brøndvolumen 0,2 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 25 plade |
| Produktlinje | Bæltedyr |
| Farve | Orange, Hvid |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polycarbonat, Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.2 mL |
| Vis mere |