Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 96-brønds, røde, klare brønde
Product Code. 12657546
Click to view available options
Mængde:
25 plader
Unit Size:
Pakke med 25
Product Code. 12657546
Brand: Thermo Scientific™ AB2396R
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner stivheden af en polykarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde for at give overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR-plader kombinerer stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde for at give overlegen termisk cyklusydelse under alle forhold uden vridning.
Armadillo plader er tilgængelige i 96- og 384-brønds formater, flere farver, og de kan bestilles med en standard 128 stregkode eller brugerdefineret stregkodning. Alle formater fås med klare eller hvide brønde; vælg hvid for overlegne qPCR-resultater. Den specialdesignede vridningsbestandige ramme og flere formatmuligheder gør Armadillo PCR-plader til det ultimative valg til PCR med høj kapacitet og automatiseret håndtering.
  • Polycarbonat-ramme til kæde-bestandig termisk cykling
  • Forbedret mekanisk stabilitet til robothåndtering
  • Tyndvæggede polypropylenbrønde for optimal varmeoverførsel
  • Godt form optimeret til maksimal prøvegenvinding
  • Flade alfanumeriske bogstaver og hævet kantbrønddesign for forbedret varmeforsegling
  • Optisk-klart dæk giver nem synlighed af brønde
  • Flere rammefarvemuligheder, alle tilgængelige i både klare (til PCR) og hvide farvede brønde (til qPCR)
  • Maksimal brøndvolumen 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Emballage 25 plade
Produktlinje Bæltedyr
Farve Rød, Klar
Produkttype PCR mikroplade
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Med krave
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Mængde 25 plader
Reaktionshastighed Lav profil
Vel Farve Klar
Show More Show Less
Dette produkt sælges under licens fra Eppendorf AG.