Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo 96-brønds Low Profile Clear PCR-plade, White Wells- PROMO
Artikelnummer. 15311682
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15311682 Klar Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 15311682 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB3496
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
  • Optisk klart —skørt Hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
  • ANSI:SBS —fodaftryk Med stivhed af polycarbonat nederdel, den ANSI footprint sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
  • Termostabil polycarbonat semi-skørt rammedesign —Warp-resistent termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet i robothåndtering
  • Tyndvæggede brønde med U-—bund Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
  • Indrykket alfanumerisk gitterreferencebogstav —Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
  • Lavprofildesign Tillader —maksimal varmeoverførsel og minimal fordampning ved anvendelse af prøver med lavt volumen (200μ L arbejdsvolumen). Kompatibel med Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-systemer
  • Tilgængelig i både klare og hvide brønde —Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Klar
Til brug med (udstyr) BioRad CFX96™, Bio-Rad CFX96 Touch™ , Roche LightCycler 480, Eppendorf MasterCycler RealPlex
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) qPCR/Real-Time PCR
Pladekompatibilitet ANSI footprint sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
Mængde 25 plader
Vel Farve Hvid