Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 96-brønds, klar, halvskørt
Beskrivelse
Thermo Scientific ™ Armadillo™ 96-brønde, klare, halvskørtede PCR-plader er det ultimative inden for højtydende PCR-plast. Ved at kombinere stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde, giver Armadillo-pladen overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
De stregkodede plader (delnummer BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) er designet til højkapacitets-, robot-PCR- og qPCR-applikationer og har en hævet kant for at forbedre tætningens integritet. De fås med både klare (BC-2596, BC-2496) og hvide (BC-3596, BC-3496) farvede brønde og med 128-industristandard stregkoder.
- Optisk klart —skørt Hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
- ANSI:SBS —fodaftryk Med stivhed af polycarbonat nederdel, den ANSI footprint sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
- Termostabil polycarbonat semi-skørt rammedesign —Warp-resistent termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet i robothåndtering
- Tyndvæggede brønde med U-—bund Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
- Indrykket alfanumerisk gitterreferencebogstav —Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
- Tilgængelig i både klare og hvide brønde —Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
- Stregkodning —tilgængelig Alle plader kan forsynes med standardstregkodning eller stregkodes efter kundespecifikationer til fuldautomatiske applikationer
Stregkoderne er industristandardkoden 128. Selve etiketten kan modstå temperaturer fra -196 °C op til 120 °C for at sikre, at stregkoderne bliver på pladen gennem hele dit arbejdsforløb. Den har også en speciel belægning til stort set at fjerne enhver‘ gnidning af koden under håndtering. De dobbelte stregkoder er placeret på den modsatte numeriske og modsatte alfa-side af pladen.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | BioRad CFX96™, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX96 Touch™ , Roche LightCycler 480 |
| Nederdel stil | Halvskørt |
| Antal Wells | 96 |
| Til brug med (applikation) | PCRqPCR/Real-Time PCR |
| Profil | Low (Lav) |
| Mængde | 25 plader |
| Vis mere |