Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 96-brønds, klar, halvskørt
Artikelnummer. 15321712
Farve:
Klar
Klar, Hvid
Nederdel stil:
Halvskørt
Profil:
Low (Lav)
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15321712
Brand: Thermo Scientific™ BC2596
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Armadillo™ 96-brønde, klare, halvskørtede PCR-plader er det ultimative inden for højtydende PCR-plast.
Thermo Scientific ™ Armadillo™ 96-brønde, klare, halvskørtede PCR-plader er det ultimative inden for højtydende PCR-plast. Ved at kombinere stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde, giver Armadillo-pladen overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
De stregkodede plader (delnummer BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) er designet til højkapacitets-, robot-PCR- og qPCR-applikationer og har en hævet kant for at forbedre tætningens integritet. De fås med både klare (BC-2596, BC-2496) og hvide (BC-3596, BC-3496) farvede brønde og med 128-industristandard stregkoder.
Højdepunkter
  • Optisk klart —skørt Hjælper med visualisering af væsker og forbedrer stablingsmuligheder i automatiserede håndteringssystemer
  • ANSI:SBS —fodaftryk Med stivhed af polycarbonat nederdel, den ANSI footprint sikrer fuldstændig kompatibilitet med robotsystemer til højkapacitetsapplikationer
  • Termostabil polycarbonat semi-skørt rammedesign —Warp-resistent termisk cykling og forbedret mekanisk stabilitet i robothåndtering
  • Tyndvæggede brønde med U-—bund Optimal varmeoverførsel og maksimal prøvegenvinding
  • Indrykket alfanumerisk gitterreferencebogstav —Integreret ramme og brønddesign for forbedret varmeforsegling
  • Tilgængelig i både klare og hvide brønde —Sikrer det højeste niveau af følsomhed for alle PCR/qPCR-reaktioner
  • Stregkodning —tilgængelig Alle plader kan forsynes med standardstregkodning eller stregkodes efter kundespecifikationer til fuldautomatiske applikationer
Stregkodning (delnumre BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596)
Stregkoderne er industristandardkoden 128. Selve etiketten kan modstå temperaturer fra -196 °C op til 120 °C for at sikre, at stregkoderne bliver på pladen gennem hele dit arbejdsforløb. Den har også en speciel belægning til stort set at fjerne enhver‘ gnidning af koden under håndtering. De dobbelte stregkoder er placeret på den modsatte numeriske og modsatte alfa-side af pladen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere
Nederdel stil Halvskørt
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR
Profil Standard
Mængde 25 plader
Nederdel farve Klar
Vel Farve Klar