Få mere at vide
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plade, 384-brønds, gule, hvide brønde, stregkodet
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-plader kombinerer stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde for at give overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
Thermo Scientific Armadillo PCR-plader kombinerer stivheden af en polycarbonatramme med tyndvæggede polypropylenbrønde for at give overlegen termisk cyklingsydelse under alle forhold uden vridning.
De er tilgængelige i 96- og 384-brønds formater, i flere farver og kan bestilles med en standard 128 stregkode eller brugerdefineret stregkodning. Alle formater fås med klare eller hvide brønde; vælg hvid for overlegne qPCR-resultater. Den specialdesignede vridningsbestandige ramme og flere formatmuligheder gør Armadillo PCR-plader til det ultimative valg til PCR med høj kapacitet og automatiseret håndtering.
- Polycarbonatramme til kædebestandig termisk cykling
- Forbedret mekanisk stabilitet til robothåndtering
- Tyndvæggede polypropylenbrønde for optimal varmeoverførsel
- Godt form optimeret til maksimal prøvegenvinding
- Flade alfanumeriske bogstaver og hævet kantbrønddesign for forbedret varmeforsegling
- Optisk klart dæk giver nem synlighed af brønde
- Flere rammefarvemuligheder, alle tilgængelige i både klare (til PCR) og hvide farvede brønde (til qPCR)
- Maksimal brøndvolumen 40 μL
- Maksimal arbejdsvolumen 25 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 50 tallerken |
| Produktlinje | Bæltedyr |
| Farve | Gul, Hvid |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polycarbonat, Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 40μ l |
| Vis mere |