Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ARL 67156 trisodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001225
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001225 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001225 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1283/10
NTPDase inhibitor
ARL 67156 trisodium salt is a selective NTPDase inhibitor (pIC50 = 4.62 and 5.1 in human blood and rat vas deferens respectively). ARL 67156 prevents vascular calcification and extends longevity in Hutchinson-Gilford progeria syndrome mice. ARL 67156 increases neurogenic contract response to nerve stimulation. ARL 67156 enhances parasympathetic neurotransmission in guinea-pig urinary bladder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ARL 67156 trisodium salt
CAS 1021868-83-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C15H24Br2N5Na3O12P3
Formel vægt 785.06
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 788.079